Läs mer
4-(2-Phenoxyethyl)-5-ethyl-1,2,4-triazol-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Phenoxyethyl)-5-ethyl-1,2,4-triazol-3-one |
| CAS | 95885-13-5 |
| Molekylformel | C12H15N3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O2/c1-2-11-13-14-12(16)15(11)8-9-17-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3,(H,14,16) |
| LEDER | CCC1=NNC(=O)N1CCOc2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.27 |
| Formel vikt | 233.1164 |