Läs mer
4-(2-Fenylet-1-ynyl)tiofen-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10140932
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10140932 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10130982 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10140932 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08089CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 175203-58-4
Molekylformel C13H8OS
Molekylvikt (g/mol) 212.266
MDL-nummer MFCD00174359
InChI-nyckel SAYKNBQCVYQQJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-phenyleth-1-ynyl thiophene-2-carbaldehyde, 4-2-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 4-phenylethynyl-thiophene-2-carbaldehyde, 4-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4-phenylethynyl, 4-phenylethynyl thiophene-2-carboxaldehyde
PubChem CID 2737139
IUPAC-namn 4-(2-fenyletynyl)tiofen-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CSC(=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.27
Procent renhet 97%