missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(2-Ftalimidoetoxi) acetoätsyra etylester, TRC

Produktkod. 30422664
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422664 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30422664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP384570250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(2-Phthalimidoethoxy)acetoacetic Acid Ethyl Ester
CAS 88150-75-8
Molekylformel C16H17NO6
Kvantitet 250 mg
Synonym Ethyl 4-(2-Phthalimidoethoxy)acetoacetate, 4-[2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 4-[2-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutanoate (ACI), 4-(2-Phthalimidoethoxy)acetoacetic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H17NO6/c1-2-23-14(19)9-11(18)10-22-8-7-17-15(20)12-5-3-4-6-13(12)16(17)21/h3-6H,2,7-10H2,1H3
LEDER O=C(OCC)CC(=O)COCCN1C(=O)C=2C=CC=CC2C1=O
IUPAC-namn Etyl 4-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)etoxy]-3-oxobutanoat
Molekylvikt (g/mol) 319.31
Formel vikt 319.11
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.