Läs mer
4-(2-Propen-1-yl)-1,2-benzenediol 1-Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Propen-1-yl)-1,2-benzenediol 1-Methanesulfonate |
| CAS | 115234-25-8 |
| Molekylformel | C10H12O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenediol','4-(2-propenyl)-','1-methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4S/c1-3-4-8-5-6-10(9(11)7-8)14-15(2,12)13/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3 |
| LEDER | O=S(OC1=CC=C(CC=C)C=C1O)(C)=O |
| IUPAC-namn | 4-allyl-2-hydroxyphenyl methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.26 |
| Formel vikt | 228.05 |