Läs mer
4-(2-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine |
| CAS | 66521-65-1 |
| Molekylformel | C9H8N4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N4/c10-9-12-6-4-8(13-9)7-3-1-2-5-11-7/h1-6H,(H2,10,12,13) |
| LEDER | Nc1nccc(n1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 4-pyridin-2-ylpyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.19 |
| Formel vikt | 172.0749 |