Läs mer
4-(2-Pyridinyl)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde |
| CAS | 127406-56-8 |
| Molekylformel | C12 H9 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzaldehyde','4-(2-pyridinyl)-, 4-(2-Pyridinyl)benzaldehyde, 2-(4'-Formylphenyl)pyridine, 2-(p-Formylphenyl)pyridine, 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde, 4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-13-12/h1-9H |
| LEDER | O=Cc1ccc(cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 4-pyridin-2-ylbenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.21 |
| Formel vikt | 183.0684 |