Läs mer
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde, 98%
Produktkod. 15421778
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
15421778 1 g 1g
15431778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15421778 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55498.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 127406-56-8 | C12H9NO | 183.21 g/mol
4-(2-Pyridyl)bensaldehyd används som en reaktiv metabolit av Atazanavir
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-(2
-Pyridyl)bensaldehyd används som en reaktiv metabolit av Atazanavir
Löslighet
Anmärkningar
Löslig i kloroform Håll behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127406-56-8
Molekylformel C12H9NO
Molekylvikt (g/mol) 183.21
MDL-nummer MFCD01863537
InChI-nyckel NMLYGLCBSFKJFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-pyridyl benzaldehyde, 4-2-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyridin-2-yl benzaldehyde, 4-pyridin-2-yl-benzaldehyde, 2-4-formylphenyl pyridine, 4-2-pyridinyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-pyridinyl, 4-2-pyridyl-benzaldehyde, pubchem18779, 2-pyridyl benzaldehyde
PubChem CID 1515240
IUPAC-namn 4-pyridin-2-ylbensaldehyd
LEDER O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Smältpunkt 50°C to 52°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform
Formel vikt 183.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.