Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Pyridylazo)resorcinol |
| Smältpunkt | 192°C to 202°C |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 184665 |
| Formel vikt | 215.21g/mol |
| Procent renhet | ≥95.0% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 1 g |