Läs mer
4-(2-Pyridylazo)resorcinol, 97+%
Produktkod. 10378813 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10378813 25 g Glasflaska 25g
10219420 1 g Glasflaska 1g
10085970 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10378813 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 418590250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1141-59-9 | C11H9N3O2 | 215,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1141-59-9
Molekylformel C11H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 215.21
MDL-nummer MFCD00006256
InChI-nyckel VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Synonym 4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5474737
IUPAC-namn (4Z)-3-hydroxi-4-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-on
LEDER C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 188,0 °C
Färg Orange
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97 + %
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 7125
Formel vikt 215.21
Procent renhet 97+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.