Läs mer
4-(2-pyridylazo)resorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11332197
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332197 5 g 5g
11322197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09667.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1141-59-9 | C11H9N3O2 | 215.212 g/mol
4-(2-Pyridylazo)resorcinol används i studier av zinkfrisättning från Escherichia coli aspartattranskarbamoylas. Det används vid grumlingspunktsextraktion av koppar, zink, kadmium och nickel i vattenprover. Det används vid kelat-titrering av aluminium, kvicksilver, bly och nickel. Det används som reagens vid kolorimetrisk analys av guld, kobolt, krom, järn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-(2-Pyridylazo)resorcinol används i studier av zinkfrisättning från Escherichia coli aspartattranskarbamoylas. Det används vid grumlingspunktsextraktion av koppar, zink, kadmium och nickel i vattenprover. Det används vid kelat-titrering av aluminium, kvicksilver, bly och nickel. Det används som reagens vid kolorimetrisk analys av guld, kobolt, krom, järn.
Löslighet
Löslig i vatten (delvis) och etanol (något). Olösligt i eter och lösningsmedel med låg polaritet.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1141-59-9
Molekylformel C11H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 215.212
MDL-nummer MFCD00006256
InChI-nyckel VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Synonym 4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5474737
IUPAC-namn (4Z)-3-hydroxi-4-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-on
LEDER C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Smältpunkt ∽187°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 184665
Löslighetsinformation Soluble in water (partly),and ethanol (slightly). Insoluble in ether,and low-polarity solvents.
Formel vikt 215.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.