Läs mer
4-(2-Pyridylazo)resorcinolmononatriumsaltmonohydrat
Produktkod. 11399449
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399449 1 g 1g
11429256 5 g 5g
11439256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399449 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18103.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16593-81-0 | C11H9N3O2 | 215,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16593-81-0
Molekylformel C11H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 215.21
MDL-nummer MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00006256
InChI-nyckel VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
Synonym 4-2-pyridylazo resorcinol monosodium saltmonohydrate
PubChem CID 132988475
IUPAC-namn 3-hydroxi-4-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-on;natrium;hydrat
LEDER OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3825637
Formel vikt 255,21 (237,19 Vattenfattig)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.