Läs mer
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol, Sigma-Aldrich™
Beskrivning
for synthesis
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1141-59-9 |
| MDL-nummer | MFCD00006256 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol, 4-(2-Pyridinylazo)-1,3-dihydroxybenzene, 4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.21 |
| Kvalitet | Research |