Läs mer
4-(2-Thienyl)benzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15289636 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15289636 5 g 5g
15279636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15289636 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451160050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 209592-91-6
Molekylformel C10H7ClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 258.75
InChI-nyckel IRDZCMUQNGEQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-thienyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-thiophen-2-yl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 18387759
IUPAC-namn 4-thiophen-2-ylbenzenesulfonyl chloride
LEDER C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Thienyl)benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 114°C to 115°C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 258.75
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(2-Thienyl)benzenesulfonyl chloride, 95%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.