Läs mer
4-(2-Thienyl)bensensulfonylklorid, 96 %
Produktkod. 15477337
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477337 250 mg 250mg
15457337 1 g 1g
15467337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15477337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34399.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 209592-91-6 | C10H7ClO2S2 | 258,734 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 209592-91-6
Molekylformel C10H7ClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 258.734
MDL-nummer MFCD11655569
InChI-nyckel IRDZCMUQNGEQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-thienyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-thiophen-2-yl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 18387759
IUPAC-namn 4-tiofen-2-ylbensensulfonylklorid
LEDER C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Thienyl)benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 107 °C till 108 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Formel vikt 258.75
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.