Läs mer
4-(2-tienyl)smörsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391947
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391947 1 g 1g
11301957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07563.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4653-11-6 | C8H9O2S | 169.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4653-11-6
MDL-nummer MFCD00005463
ChEBI CHEBI:40114
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Thienyl)butyric acid
Densitet 1.169
Kokpunkt 122°C (0.3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Molekylformel C8H9O2S
Brytningsindex 1.532
Kvantitet 1 g
Beilstein 127982
Synonym 4-2-thienyl butyric acid, 4-thiophen-2-yl butanoic acid, 2-thiophenebutanoic acid, 2-thiophenebutyric acid, 4-2-thienyl butanoic acid, 4-thiophen-2-yl-butyric acid, 4-thiophen-2-yl-butyricacid, gamma-alpha-thienyl butyricacid, .gamma.-.alpha.-thienyl butyric acid, 4tb
InChI-nyckel VYTXLSQVYGNWLV-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CSC(=C1)CCCC(=O)O
IUPAC-namn 4-tiofen-2-ylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 169.22
PubChem CID 78386
Formel vikt 170.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.