missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(2-tienyl)smörsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7044639
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11391947

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07563.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 4653-11-6 | C8H9O2S | 169.22 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4653-11-6
MDL-nummer MFCD00005463
ChEBI CHEBI:40114

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(2-Thienyl)butyric acid
Densitet 1.169
Kokpunkt 122°C (0.3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Molekylformel C8H9O2S
Brytningsindex 1.532
Kvantitet 1 g
Beilstein 127982
Synonym 4-2-thienyl butyric acid, 4-thiophen-2-yl butanoic acid, 2-thiophenebutanoic acid, 2-thiophenebutyric acid, 4-2-thienyl butanoic acid, 4-thiophen-2-yl-butyric acid, 4-thiophen-2-yl-butyricacid, gamma-alpha-thienyl butyricacid, .gamma.-.alpha.-thienyl butyric acid, 4tb
InChI-nyckel VYTXLSQVYGNWLV-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CSC(=C1)CCCC(=O)O
IUPAC-namn 4-tiofen-2-ylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 169.22
PubChem CID 78386
Formel vikt 170.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.