Läs mer
4-(2-trifluormetyl-bensoimidazol-1-yl)-smörsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10729205
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10729205 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10729205 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07743DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]butanoic acid
CAS 876728-42-6
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H11F3N2O2
MDL-nummer MFCD07397470
Kvantitet 1 g
Synonym 4-2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl-butyric acid, 4-2-trifluoromethyl benzimidazolyl butanoic acid, 1h-benzimidazole-1-butanoicacid, 2-trifluoromethyl, 4-2-trifluoromethyl benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1,3-benzodiazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl-butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1-benzimidazolyl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-1-yl butanoic acid
InChI-nyckel HQUSGKZLJZMIHU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(N2CCCC(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-[2-(trifluormetyl)bensimidazol-1-yl]butansyra
Molekylvikt (g/mol) 272.227
PubChem CID 6494232
Formel vikt 272.22
Procent renhet 97%