Läs mer
Memmert™ 4 - 20 mA strömkretsgränssnitt
4-20mA strömkretsgränssnitt temperaturregulator
Brand:  Memmert™ IPP2200ecoV3
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17120165
  • 2750.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-09-2025
Beskrivning
  • Temperaturregulator
  • Faktiskt värde; -10 till +80° C = 4-20 mA
Specifikationer
Specifikationer
IPP2200eco
Temperaturregulator
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Memmert™ 4 - 20 mA strömkretsgränssnitt > IPP2200eco