Läs mer
Memmert™ 4 - 20 mA strömkretsgränssnitt
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Temperaturregulator
- Faktiskt värde; -10 till +80° C = 4-20 mA
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | HPP110eco |
| Typ | Temperaturregulator |
Product Content Correction
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur