Läs mer
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface för IF750plus
Produktkod. 17597235 Handla allt Memmert Produkter
Amperage:
4 till 20 mA
Produktkod. 17597235
Brand: Memmert™ IF750plusV6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperaturutgång för extern temperaturövervakning.
  • Temperaturen hos en Pt100-givare placerad flexibelt i kammaren för extern temperaturövervakning (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Specifikationer
För användning med (utrustning) IF750plus inkubator
Typ Aktuellt slinggränssnitt
Amperage 4 till 20 mA