Läs mer
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface för UF160
Produktkod. 17579105 Handla allt Memmert Produkter
Amperage:
4 till 20 mA
Produktkod. 17579105
Brand: Memmert™ UF160V6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperaturutgång för extern temperaturövervakning.
  • Temperaturen hos en Pt100-givare placerad flexibelt i kammaren för extern temperaturövervakning (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Specifikationer
För användning med (utrustning) UF160 Ugn
Typ Aktuellt slinggränssnitt
Amperage 4 till 20 mA