Läs mer
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface för UF55
Temperaturutgång för extern temperaturövervakning.
Brand: Memmert™ UF55V6
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Temperaturen hos en Pt100-givare placerad flexibelt i kammaren för extern temperaturövervakning (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Specifikationer
UF55 Ugn | |
Aktuellt slinggränssnitt | |
4 till 20 mA |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface för UF55 > För användning med: UF55
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering