Läs mer
Memmert™ 4-20Ma strömkretsgränssnittstemperatur 0-260 C °av en Pt100 i kammaren, för Ich110
Produktkod. 16365247 Handla allt Memmert Produkter
Produktkod. 16365247 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ICH110V6
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-03-2027
Memmert™ Temperaturutgång för extern temperaturövervakning.
  • 4 till 20 mA strömkretsgränssnitt
  • Temperaturen hos en Pt100-givare placerad flexibelt i kammaren för extern temperaturövervakning
Specifikationer
För användning med (utrustning) Modellerna 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Typ Strömslinga gränssnitt
Amperage 4 till 20 mA