Läs mer
Memmert™ 4-20Ma strömkretsgränssnittstemperatur 0-260 C °av en Pt100 i kammaren, för Ich750
Produktkod. 16306777 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
ICH750 klimatkammare
Produktkod. För användning med (utrustning)
16306777 ICH750 klimatkammare
1 options
Produktkod. 16306777 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ICH750V6
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-03-2027
Memmert™ Temperaturutgång för extern temperaturövervakning.
  • 4 till 20 mA strömkretsgränssnitt
  • Temperaturen hos en Pt100-givare placerad flexibelt i kammaren för extern temperaturövervakning
Specifikationer
För användning med (utrustning) ICH750 klimatkammare
Typ Strömslinga gränssnitt
Amperage 4 till 20 mA