Läs mer
Memmert™ 4-20Ma strömkretsgränssnittstemperatur 0-260 C °av en Pt100 i kammaren, för Icp110
Produktkod. 16307017 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
ICP110 kyld inkubator
Produktkod. För användning med (utrustning)
16307017 ICP110 kyld inkubator
1 options
Produktkod. 16307017 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ICP110V6
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-03-2027
Memmert™ Temperaturutgång för extern temperaturövervakning.
  • 4 till 20 mA strömkretsgränssnitt
  • Temperaturen hos en Pt100-givare placerad flexibelt i kammaren för extern temperaturövervakning
Specifikationer
För användning med (utrustning) ICP110 kyld inkubator
Typ Strömslinga gränssnitt
Amperage 4 till 20 mA