Läs mer
Memmert™ 4-20Ma strömkretsgränssnittstemperatur 0-260 C °av en Pt100 i kammaren, för Icp750
Produktkod. 16377217 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Amperage:
4 till 20 mA
Produktkod. Amperage
16377217 4 till 20 mA
1 options
Produktkod. 16377217 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ICP750V6
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-03-2027
Memmert™ Temperaturutgång för extern temperaturövervakning.
  • 4 till 20 mA strömkretsgränssnitt
  • Temperaturen hos en Pt100-givare placerad flexibelt i kammaren för extern temperaturövervakning
Specifikationer
För användning med (utrustning) Modellerna 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Typ Strömslinga gränssnitt
Amperage 4 till 20 mA