Läs mer
4-(2H-Tetrazol-5-yl) bensenboronsyra pinakolester, 95 %
Produktkod. 15454896
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454896 250 mg 250mg
15444896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15454896 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59222.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 775351-40-1 | C13H17BN4O2 | 272,115 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 775351-40-1
Molekylformel C13H17BN4O2
Molekylvikt (g/mol) 272.115
MDL-nummer MFCD12761127
InChI-nyckel ONAVJWUKLJDJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-2h-tetrazole, 4-1h-tetrazol-5-yl benzene-1-boronic acid pinacol ester, 4-2h-tetrazol-5-yl benzeneboronic acid pinacol ester, 5-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 4-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid pinacol ester, 5-4-phenylboronic acid pinacol ester-2h-tetrazole, 4-1h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-tetrazole, 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole
PubChem CID 45785702
IUPAC-namn 5-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]-2H-tetrazol
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C3=NNN=N3
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(2H-Tetrazol-5-yl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 272.11
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.