Läs mer
4-[((2R)-Hydroxy-3-phthalimido)propylamine]phenyl-3-morpholinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2R)-2-Hydroxy-3-[(4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl)amino]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 446292-07-5 |
| Molekylformel | C21 H21 N3 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]propyl]- (9CI, ACI), 2-[(2R)-2-Hydroxy-3-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), 2-((2R)-2-Hydroxy-3-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]propyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-2-Hydroxy-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)anilino]propyl]isoindole-1,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21N3O5/c25-16(12-24-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(24)28)11-22-14-5-7-15(8-6-14)23-9-10-29-13-19(23)26/h1-8,16,22,25H,9-13H2/t16-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H](CNc1ccc(cc1)N2CCOCC2=O)CN3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| IUPAC-namn | 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)anilino]propyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.41 |
| Formel vikt | 395.1481 |