Läs mer
4-[[3-(1-Methylethyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methoxy]benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde (Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO4/c1-10(2)15-7-13(19-14(15)17)9-18-12-5-3-11(8-16)4-6-12/h3-6,8,10,13H,7,9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 263.1158 |