Läs mer
4-[[3-[2-(3-Chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinyl]carbonyl]-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-[[3-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinyl]carbonyl]-1-piperidinecarboxylate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25ClN2O3/c1-2-28-22(27)25-13-10-18(11-14-25)21(26)20-17(6-4-12-24-20)9-8-16-5-3-7-19(23)15-16/h3-7,12,15,18H,2,8-11,13-14H2,1H3 |
| Formel vikt | 400.1554 |