Läs mer
4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]morfolin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10216752
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10216752 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10096342 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10586524 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10216752 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33839DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 852227-95-3
Molekylformel C16H24BNO3
Molekylvikt (g/mol) 289.18
MDL-nummer MFCD03412097
InChI-nyckel NCJDKFFODGZRRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 3-morpholinophenylboronic acid pinacol ester, 3-morpholino phenylboronic acid pinacol ester, 3-4-morpholino phenylboronic acid pinacol ester, 4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, pubchem19450, ksc496k1f, 3-morpholinophenylboronic acidpinacolester, 3-morpholinophenylboronic acid pinacol
PubChem CID 4192663
IUPAC-namn 4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]morfolin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 289.18
Procent renhet 90%