Läs mer
4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluorobenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Enzalutamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14F4N4O2S/c1-19(2)17(30)27(11-4-3-10(9-25)14(7-11)20(22,23)24)18(31)28(19)12-5-6-13(16(26)29)15(21)8-12/h3-8H,1-2H3,(H2,26,29) |
| Formel vikt | 450.0774 |
| Procent renhet | >95% |