Läs mer
4-(3’,4’-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one Oxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one Oxime |
| CAS | 152642-35-8 |
| Molekylformel | C16H13Cl2NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-, oxime, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13Cl2NO/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19-20)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11,20H,6,8H2/b19-16+ |
| LEDER | O\N=C\1/CCC(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.19 |