Läs mer
4-(3,4-diklorfenyl)-3,4-dihydronafthal-1(2H)-ett (Sertralintetralonderivat), Mikromol™
Produktkod. 30051201
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051201 25 mg
30051753 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051201 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0317.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-(3,4-diklorfenyl)-3,4-dihydronafthalen-1(2H)-ett (Sertralintetralonderivat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
CAS 79560-19-3
Analyt- eller komponentnamn rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H12 Cl2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP), Sertraline Imp. F (EP), 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP) as Racemate, Sertraline Tetralone Derivative, Sertraline Hydrochloride Impurity F as Racemate, Sertraline Impurity F as Racemate
InChI formel InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2
LEDER Clc1ccc(cc1Cl)C2CCC(=O)c3ccccc23
IUPAC-namn 4-(3,4-diklorofenyl)-3,4-dihydro-2H-nafthalen-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 291.17
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 290,0265 g/mol