Läs mer
4-(3,4-difluorfenyl)-1,3-tiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10552622
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10552622 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10304132 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10552622 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB07014DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 175135-32-7
Molekylformel C9H6F2N2S
Molekylvikt (g/mol) 212.218
MDL-nummer MFCD00052876
InChI-nyckel NDCSJUJQMRFHEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl thiazole, 4-3,4-difluorophenyl thiazol-2-amine, 4-3,4-difluoro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole, 2-thiazolamine,4-3,4-difluorophenyl, 4-3,4-difluoro-phenyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, pubchem14456, timtec-bb sbb005523
PubChem CID 706326
IUPAC-namn 4-(3,4-difluorfenyl)-1,3-tiazol-2-amin
LEDER C1=CC(=C(C=C1C2=CSC(=N2)N)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3, 4-Difluorophenyl)-1, 3-thiazol-2-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 212.22
Procent renhet 97%