Läs mer
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butanoic Acid |
| CAS | 13575-74-1 |
| Molekylformel | C12H16O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3,4-Dimethoxybenzenebutanoic Acid, 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric Acid, 3,4-Dimethoxybenzenebutanoic Acid, 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butanoic Acid, 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric Acid, NSC 286140 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-15-10-7-6-9(8-11(10)16-2)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | COc1ccc(CCCC(=O)O)cc1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vikt | 224.1049 |