missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(3,4-Dipropoxyphenyl)-4-oxobutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3,4-dipropoxyphenyl)-4-oxo-butanoic acid |
| CAS | 568553-00-4 |
| Molekylformel | C16 H22 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O5/c1-3-9-20-14-7-5-12(11-15(14)21-10-4-2)13(17)6-8-16(18)19/h5,7,11H,3-4,6,8-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| LEDER | CCCOc1ccc(cc1OCCC)C(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(3,4-dipropoxyphenyl)-4-oxo-butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.341 |
| Formel vikt | 294.1467 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?