Läs mer
4-(3,4-metylendioxy)fenyl-2-butanon, 98 %
Produktkod. 11342436
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342436 5 g 5g
11352436 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06258.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 55418-52-5 | C11H12O3 | 192,214 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55418-52-5
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.214
MDL-nummer MFCD00016910
InChI-nyckel TZJLGGWGVLADDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl acetone, piperonylacetone, 4-3,4-methylenedioxyphenyl-2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl-2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl butan-2-one, 2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl, unii-081vvc9h34, fema no. 2701, 3,4-methylenedioxybenzylacetone, 4-benzo d 1,3 dioxol-5-yl butan-2-one
PubChem CID 62098
IUPAC-namn 4-(1,3-bensodioxol-5-yl)butan-2-on
LEDER CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)OCO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone
Smältpunkt 49°C to 53°C
Kokpunkt 164°C to 165°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 169843
Formel vikt 192.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.