Läs mer
4-[[3-(4-Methylphenyl)-3-oxo-1-(trifluoromethyl)propylidene]amino]benzenesulfonamide, TRC
Produktkod. 30474988
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30474988 250 mg
1 options
Produktkod. 30474988 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM327010250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(3-(4-Methylphenyl)-3-oxo-1-(trifluoromethyl)propylidene)amino]benzenesulfonamide
CAS 1061214-09-2
Molekylformel C17 H15 F3 N2 O3 S
Kvantitet 250 mg
Synonym Benzenesulfonamide, 4-[[3-(4-methylphenyl)-3-oxo-1-(trifluoromethyl)propylidene]amino]-, 4-[[3-(4-Methylphenyl)-3-oxo-1-(trifluoromethyl)propylidene]amino]benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C17H15F3N2O3S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15(23)10-16(17(18,19)20)22-13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-9H,10H2,1H3,(H2,21,24,25)
LEDER Cc1ccc(cc1)C(=O)CC(=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-[[1,1,1-trifluoro-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutan-2-ylidene]amino]benzenesulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 384.37
Formel vikt 384.0755