Läs mer
4-[[3-(4-Methylphenyl)-3-oxo-1-(trifluoromethyl)propylidene]amino]benzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(3-(4-Methylphenyl)-3-oxo-1-(trifluoromethyl)propylidene)amino]benzenesulfonamide |
| CAS | 1061214-09-2 |
| Molekylformel | C17 H15 F3 N2 O3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-[[3-(4-methylphenyl)-3-oxo-1-(trifluoromethyl)propylidene]amino]-, 4-[[3-(4-Methylphenyl)-3-oxo-1-(trifluoromethyl)propylidene]amino]benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15F3N2O3S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15(23)10-16(17(18,19)20)22-13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-9H,10H2,1H3,(H2,21,24,25) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C(=O)CC(=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-[[1,1,1-trifluoro-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutan-2-ylidene]amino]benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.37 |
| Formel vikt | 384.0755 |