Läs mer
4-[3-(4-metylfenyl)-5-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-1-yl] bensensulfonamid, Mikromol™
Beskrivning
4-[3-(4-metylfenyl)-5-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-1-yl]bensensulfonamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| CAS | 331943-04-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H14 F3 N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, Celecoxib Imp. B (EP), Celecoxib RC B (USP), Celecoxib Related Compound B, Celecoxib Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)23(22-15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)c2cc(n(n2)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-[3-(4-metylfenyl)-5-(trifluormetyl)pyrazol-1-yl]bensensulfonamid |
| Visa mer |