Läs mer
4-(3,5-Dicarboxyphenyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3,5-Dicarboxyphenyl)phenol |
| CAS | 1261889-89-7 |
| Molekylformel | C14H10O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O5/c15-12-3-1-8(2-4-12)9-5-10(13(16)17)7-11(6-9)14(18)19/h1-7,15H,(H,16,17)(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(cc(c1)c2ccc(O)cc2)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.23 |
| Formel vikt | 258.0528 |