Läs mer
4-(3,5-Difluorophenyl)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3,5-Difluorophenyl)aniline |
| CAS | 405058-00-6 |
| Molekylformel | C12H9F2N |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F2N/c13-10-5-9(6-11(14)7-10)8-1-3-12(15)4-2-8/h1-7H,15H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)c2cc(F)cc(F)c2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.2 |
| Formel vikt | 205.0703 |