Läs mer
4-(3,5-dimetyl-lH-pyrazol-1-yl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10090994
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10090994 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10090994 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68204DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 934570-54-4
Molekylformel C12H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 200.24
MDL-nummer MFCD06800625
InChI-nyckel XSNMWJQOHKWNKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-3,5-dimethylpyrazolyl benzaldehyde
PubChem CID 16640533
IUPAC-namn 4-(3,5-dimetyl-lH-pyrazol-l-yl)bensaldehyd
LEDER CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.24
Procent renhet 97%