Läs mer
4-(3,5-dimetyl-lH-pyrazol-1-yl)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 197.24 |
| Procent renhet | 97% |