Läs mer
4-(3,5-dimetyl-lH-pyrazol-1-yl)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11386855
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11386855 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10183454 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386855 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68216DE
Kemiska identifierare
CAS 56935-79-6
Molekylformel C12H11N3
Molekylvikt (g/mol) 197.241
MDL-nummer MFCD09817559
InChI-nyckel BTXLPDNFEZIQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzonitrile, acmc-209luz, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl-benzonitrile, 4-3,5-dimethylpyrazolyl benzenecarbonitrile, 1-4-cyanophenyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, benzonitrile, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 15005387
IUPAC-namn 4-(3,5-dimetylpyrazol-l-yl)bensonitril
LEDER CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)C#N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 197.24
Procent renhet 97%