Läs mer
4-(3,5-dimetyl-lH-pyrazol-1-yl)-N-metylbensylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10623435
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10623435 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10265504 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10623435 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68246CB
Kemiska identifierare
CAS 937796-07-1
Molekylformel C13H17N3
Molekylvikt (g/mol) 215.30
MDL-nummer MFCD08572134
InChI-nyckel WVGUCDIRMDWHNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl-n-methylbenzylamine, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl phenyl methyl methyl amine, 1-4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl-n-methylmethanamine, 4-3,5-dimethylpyrazolyl phenyl methyl methylamine, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzyl-methylamine, 3,5-dimethyl-1-4-methylamino methyl phenyl-1h-pyrazole, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl methyl methyl amine, 1-4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl-n-methylmethylamine
PubChem CID 16640535
IUPAC-namn 1-[4-(3,5-dimetylpyrazol-1-yl)fenyl]-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=CC=C(C=C1)N1N=C(C)C=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 215.3
Procent renhet 95%