Läs mer
[4-(3,5-dimetyl-lH-pyrazol-1-yl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10095543
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10095543 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10095543 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68209DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS 934570-55-5
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H14N2O
MDL-nummer MFCD07324815
Kvantitet 1 g
Synonym 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl phenyl methanol, 4-3,5-dimethylpyrazolyl phenyl methan-1-ol
InChI-nyckel HROWBOXYWTWPCS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(CO)C=C1
IUPAC-namn [4-(3,5-dimetylpyrazol-1-yl)fenyl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 202.26
PubChem CID 4962628
Formel vikt 202.26
Procent renhet 97%