Läs mer
4-(3,5-dimetylpyrazol-1-yl)fenylboronsyra, pinakolester, TRC
Produktkod. 30370351
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30370351 500 mg
1 options
Produktkod. 30370351 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD479803500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 937796-06-0
Molekylformel C21 H22 O12
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
InChI formel InChI=1S/C21H22O12/c22-5-11-14(26)17(29)19(31)21(33-11)12-9(25)4-10-13(15(12)27)16(28)18(30)20(32-10)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,14,17-27,29-31H,5H2/t11-,14-,17+,18-,19-,20+,21+/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3O[C@H]([C@H](O)C(=O)c3c2O)c4ccc(O)c(O)c4
IUPAC-namn (2S,3S)-2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxy-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]-2,3-dihydrochromen-4-one
Molekylvikt (g/mol) 466.392
Formel vikt 466.111