Läs mer
4-(3',6'-Dimethyl-3'-heptyl)phenol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol 13C6 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1 |
| Formel vikt | 226.2028 |